Imidazol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Glyoxaline, 1H-Imidazole, Glyoxalamine

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

I202-100G I202-2KG I202-500G I202-5G
SIALI202-100GEA 89.3 EUR
SIALI202-100G SIALI202-2KG SIALI202-500G SIALI202-5G
Imidazol, Sigma-Aldrich®
Imidazol
Formel: C₃H₄N₂
Molekulargewicht: 68.08 g/mol
Siedepunkt: 255
Schmelzpunkt: 89…90 °C
Dichte: 1.18 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 135
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005183
CAS-Nummer: 288-32-4
EINECS: 206-019-2
UN-Nummer: 2923
ADR: 8 III
Merck Index: 13,04935
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48eba49e61201d6fffa2bef0c54633a20660c7ef&vid=e7f154e4976b52732539e49bbff60454d5eb82ff&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR