Imidazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Glyoxaline, 1H-Imidazole, Glyoxalamine
56748-250G
56748-50G
SIAL56748-250GEA
2240
EUR
SIAL56748-250G
SIAL56748-50G
Imidazol, Sigma-Aldrich®
Imidazol
Formel:
C₃H₄N₂ Molekulargewicht: 68.08 g/mol Siedepunkt: 255 Schmelzpunkt: 89…90 °C Dichte: 1.18 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 135 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005183 CAS-Nummer: 288-32-4 EINECS: 206-019-2 UN-Nummer: 2923 ADR: 8 III Merck Index: 13,04935 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...