Imidazol
Lieferant: Roth Carl
|
Gefahr
|
Synonyme:
Glyoxaline, 1H-Imidazole, Glyoxalamine
3899.1
3899.2
3899.3
3899.4
ROTH3899.1EA
0
EUR
ROTH3899.1
ROTH3899.2
ROTH3899.3
ROTH3899.4
Imidazol
Imidazol
Formel:
C₃H₄N₂ Molekulargewicht: 68.08 g/mol Siedepunkt: 255 Schmelzpunkt: 89…90 °C Dichte: 1.18 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 135 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005183 CAS-Nummer: 288-32-4 EINECS: 206-019-2 UN-Nummer: 2923 ADR: 8 III Merck Index: 13,04935 |