Imidazol ACS, Millipore®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Glyoxaline, 1H-Imidazole, Glyoxalamine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.04716.0050 1.04716.0250 1.04716.1000
1.04716.0050EA 59 EUR
1.04716.0050 1.04716.0250 1.04716.1000
Imidazol ACS, Millipore®
Imidazol
Formel: C₃H₄N₂
Molekulargewicht: 68.08 g/mol
Siedepunkt: 255
Schmelzpunkt: 89…90 °C
Dichte: 1.18 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 135
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005183
CAS-Nummer: 288-32-4
EINECS: 206-019-2
UN-Nummer: 3263
ADR: 8 III
Merck Index: 13,04935
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48eba49e61201d6fffa2bef0c54633a20660c7ef&vid=e7f154e4976b52732539e49bbff60454d5eb82ff&prid=web&clid=SAPDAM