Imidazol, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
Synonyme: Glyoxaline, 1H-Imidazole, Glyoxalamine
1747.0100EA 79.78 EUR
1747.0100 1747.9010
Imidazol, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Imidazol
Formel: C₃H₄N₂
Molekulargewicht: 68.08 g/mol
Siedepunkt: 255
Schmelzpunkt: 89…90 °C
Dichte: 1.18 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 135
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005183
CAS-Nummer: 288-32-4
EINECS: 206-019-2
UN-Nummer: 2923
ADR: 8 III
Merck Index: 13,04935
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48eba49e61201d6fffa2bef0c54633a20660c7ef&vid=e7f154e4976b52732539e49bbff60454d5eb82ff&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay min. 99.5 %
Iron (Fe) max. 0.001 %
Heavy Metals (as Pb) max. 0.001 %
Melting Point 88 - 90 °C
Residue after Ignition max. 0.1 %