2-Nitroimidazol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Azomycin, 2-Nitro-1H-imidazole

M-Clarity™ quality level = MQ200

195650-1G 195650-250MG
SIAL195650-1GEA 80.7 EUR
SIAL195650-1G SIAL195650-250MG
2-Nitroimidazol, Sigma-Aldrich®
2-Nitroimidazol
Formel: C₃H₃N₃O₂
Schmelzpunkt: 279…284 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005185
CAS-Nummer: 527-73-1
EINECS: 208-425-5
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00923

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR