Phenylhydrazin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
P26252-100G P26252-500G P26252-5G
SIALP26252-100GEA 51.1 EUR
SIALP26252-100G SIALP26252-500G SIALP26252-5G
Phenylhydrazin, Sigma-Aldrich®
Phenylhydrazin
Formel: C₆H₈N₂
MDL Number: MFCD00007573
CAS-Nummer: 100-63-0
Merck Index: 12,07447