Phenylhydrazin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
296685000
296681000
296680025
ACRO296685000EA
85.2
EUR
ACRO296685000
ACRO296681000
ACRO296680025
Phenylhydrazin 97%
Phenylhydrazin
Formel:
C₆H₈N₂ |
MDL Number:
MFCD00007573 CAS-Nummer: 100-63-0 Merck Index: 12,07447 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear yellow to light orange Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | ≥96.0 % |