Iodmonochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Iodochloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
481556-25G
481556-5G
SIAL481556-25GEA
151
EUR
SIAL481556-25G
SIAL481556-5G
Iodmonochlorid, Sigma-Aldrich®
Iodmonochlorid
Formel:
ClI Molekulargewicht: 162.36 g/mol Siedepunkt: 97.3 Schmelzpunkt: 26 Dichte: 3.1 g/cm³ (29 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011354 CAS-Nummer: 7790-99-0 EINECS: 232-236-7 UN-Nummer: 1792 ADR: 8 II Merck Index: 13,05039 |