Iodmonochlorid ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Iodochloride
44348.14 44348.22 44348.36
44348.14EA 58.7 EUR
44348.14 44348.22 44348.36
Iodmonochlorid ACS
Iodmonochlorid
CAS No.: 7790-99-0 Molecular Formula: ClI Formula Weight: 162.36 Physical Form: Crystalline/Liquid Density: 3.182 Sensitivity: Moisture and Light Sensitive Appearance: Dark red/black Odour: Pungent Melting Point: 25-27° Boiling Point: 96-98° Beilstein Reference: 3902972 Merck Reference: 14,5017 UN No.: 1792 MDL No.: MFCD00011354
Formel: ClI
Molekulargewicht: 162.36 g/mol
Siedepunkt: 96…98 °C
Schmelzpunkt: 25…27 °C
Dichte: 3.182
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011354
CAS-Nummer: 7790-99-0
EINECS: 232-236-7
UN-Nummer: 1792
ADR: 8 II
Merck Index: 14,5017