Iodmonochlorid ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Iodochloride
412361000 412365000
ACRO412361000EA 98.1 EUR
ACRO412361000 ACRO412365000
Iodmonochlorid ACS
Iodmonochlorid
Formel: ClI
Molekulargewicht: 162.36 g/mol
Siedepunkt: 97.3
Schmelzpunkt: 26
Dichte: 3.2 g/cm³
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00011354
CAS-Nummer: 7790-99-0
EINECS: 232-236-7
UN-Nummer: 1792
ADR: 8 II
Merck Index: 13,05039
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark red-brown to brown to black Liquid or solid
Assay 1.00 to 1.20 (I/Cl ratio of the Wijs solution prepared from the reagent)
Insoluble matter ≤0.005 %
GC ≥99.85 %