Iodmonobromid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
208840500
208842500
ACRO208840500EA
48.2
EUR
ACRO208840500
ACRO208842500
Iodmonobromid 98%
Iodmonobromid
Formel:
IBr Siedepunkt: 116 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 42…50 °C Dichte: 4,41 g/cm³ Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00011353 CAS-Nummer: 7789-33-5 EINECS: 232-159-9 UN-Nummer: 3260 ADR: 8,II Merck Index: 13,05038 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Dark grey to brown-black Crystals or crystalline mass and/or chunks |
Titration Iodometric | ≥97.5 % |
Sulfated ash | ≤0.05 % |