Diphenylsulfid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Diphenylsulphane
A11114.14
A11114.22
A11114.14EA
43.5
EUR
A11114.14
A11114.22
Diphenylsulfid ≥98%
Diphenylsulfid
Purity: 98%
CAS No.: 139-66-2
Molecular Formula: C12H10S
Formula Weight: 186.28
Flash Point:
Formel:
C₁₂H₁₀S Siedepunkt: 295…296 °C Schmelzpunkt: –40 °C Dichte: 1.118 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003064 CAS-Nummer: 139-66-2 EINECS: 205-371-4 UN-Nummer: 2810 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,7314 |