Diphenylsulfid 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: Diphenylsulphane

130950250 130951000
ACRO130950250EA 40 EUR
ACRO130950250 ACRO130951000
Diphenylsulfid 99%
Diphenylsulfid
Formel: C₁₂H₁₀S
Siedepunkt: 296 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –40 °C
Dichte: 1.11 g/cm³
Flammpunkt: >112 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003064
CAS-Nummer: 139-66-2
EINECS: 205-371-4
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07467

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6317 to 1.6337 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Residue after evaporation ≤0.001 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR