Dimethylsulfid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
DMS
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20833.9160
8.20833.9025
8.20833.9160EA
0
EUR
8.20833.9160
8.20833.9025
Dimethylsulfid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Dimethylsulfid
Formel:
C₂H₆S Siedepunkt: 36.2 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –98 °C Dichte: 0.85 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –18 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00008562 CAS-Nummer: 75-18-3 EINECS: 200-846-2 UN-Nummer: 1164 ADR: 3,II Merck Index: 12,06204 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 2 g/l (20 °C) |
Melting Point | -98 °C |
Molar Mass | 62.14 g/mol |
Boiling Point | 37 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 530 hPa (25 °C) |
Flash Point | -48 °C |
Refractive Index | 1.4351 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 2.2 - 19.7 %(V) |
Density | 0.85 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 205 °C |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable Liquid |