Dimethylsulfid 99+%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
DMS
127760010
127760025
127760100
ACRO127760010EA
62.8
EUR
ACRO127760010
ACRO127760025
ACRO127760100
Dimethylsulfid 99+%, reinst
Dimethylsulfid
Formel:
C₂H₆S Molekulargewicht: 62.14 g/mol Siedepunkt: 36.2 Schmelzpunkt: –98 °C Dichte: 0.846 g/cm³ Flammpunkt: –48 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00008562 CAS-Nummer: 75-18-3 EINECS: 200-846-2 UN-Nummer: 1164 ADR: 3 II Merck Index: 12,06204 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4341 to 1.4361 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.3 % |
GC | ≤0.2 % Methylmercaptan |