Diethylsulfid 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
L03493.09
L03493.22
L03493.09EA
51.5
EUR
L03493.09
L03493.22
Diethylsulfid 96%
Diethylsulfid
Purity: 96%
CAS No.: 352-93-2
Molecular Formula: CH3CH2SCH2CH3
Formula Weight: 90.19
Flash Point: -10°(14°F)
Refractive Index: 1.4420
Odour: Garlic-like
Melting Point: -104°
Boiling Point: 90-92°
Beilstein Reference: 1696909
Merck Reference: 14,3854
UN No.: 2375
MDL No.: MFCD00009270
Formel:
C₄H₁₀S Siedepunkt: 90…92 °C Schmelzpunkt: –104 °C Dichte: 0.835 Flammpunkt: –10 °C (14 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009270 CAS-Nummer: 352-93-2 EINECS: 206-526-9 UN-Nummer: 2375 ADR: 3,II Merck Index: 14,3854 |