Diethyldisulfid ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyldisulphide
L10065.14
L10065.22
L10065.14EA
58.5
EUR
L10065.14
L10065.22
Diethyldisulfid ≥99%
Diethyldisulfid
Purity: 99%
CAS No.: 110-81-6
Molecular Formula: C4H10S2
Formula Weight: 122.25
Flash Point: 40°(104°F)
Refractive Index: 1.5060
Odour: Stench
Melting Point: -102°
Boiling Point: 152-154°
Beilstein Reference: 1098273
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00009266
Formel:
C₄H₁₀S₂ Siedepunkt: 152…154 °C Schmelzpunkt: –102 °C Dichte: 0.993 Flammpunkt: 40 °C (104 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009266 CAS-Nummer: 110-81-6 EINECS: 203-805-7 UN-Nummer: 1993 ADR: 3,III |