Didecylsulfid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
B22560.09
B22560.18
B22560.09EA
31.1
EUR
B22560.09
B22560.18
Didecylsulfid ≥97%
Didecylsulfid
Purity: 97%
CAS No.: 693-83-4
Molecular Formula: [CH3(CH2)9]2S
Formula Weight: 314.63
Melting Point: 25-28°
Boiling Point: 217-218°/8mm
MDL No.: MFCD00026542
Formel:
C₂₀H₄₂S Molekulargewicht: 314.62 g/mol Siedepunkt: 217…218 °C (8 mmHg) Schmelzpunkt: 25…28 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00026542 CAS-Nummer: 693-83-4 EINECS: 211-761-5 |