Dimethylsulfoxid
Lieferant: Roth Carl
Synonyme: Methanesulphinylmethane, Methyl sulphoxide, Dimethyl(oxido)sulphur, DMSO
4720.1 4720.2 4720.3 4720.4
ROTH4720.1EA 0 EUR
ROTH4720.1 ROTH4720.2 ROTH4720.3 ROTH4720.4
Dimethylsulfoxid
Dimethylsulfoxid
Formel: (CH₃)₂SO
Molekulargewicht: 78.14 g/mol
Siedepunkt: 189
Schmelzpunkt: 18.5
Dichte: 1.101 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 87
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002089
CAS-Nummer: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Merck Index: 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=157e2a24c93041cbbb69833d226195e333b07665&prid=web&clid=SAPDAM