Dimethylsulfoxid ≥99,0%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Methanesulphinylmethane, Methyl sulphoxide, Dimethyl(oxido)sulphur, DMSO
23486.297EA 61.2 EUR
23486.297 23486.322 23486.460
Dimethylsulfoxid ≥99,0%, GPR RECTAPUR®
Dimethylsulfoxid
Formel: (CH₃)₂SO
Molekulargewicht: 78.14 g/mol
Siedepunkt: 189
Schmelzpunkt: 18.5 °C
Dichte: 1.101 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 87
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002089
CAS-Nummer: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
REACH-Nummer: 01-2119431362-50
Merck Index: 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=157e2a24c93041cbbb69833d226195e333b07665&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99,0 %
IR Spectrum Passes test
Density (20/4) 1,099 - 1,101
Refractive index (20°C) 1,478 - 1,479
Evaporation residue Max. 50 ppm
Water Max. 0.05 %
Cu (Copper) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Pb (Lead) Max. 5 ppm