Dimethylsulfoxid, wasserfrei ≥99,8%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
|
Synonyme:
Methanesulphinylmethane, Methyl sulphoxide, Dimethyl(oxido)sulphur, DMSO
verpackt unter Argon in wiederversiegelbaren ChemSeal™ Flaschen
Purity: 99.8+%
CAS No.: 67-68-5
Molecular Formula: (CH3)2SO
Formula Weight: 78.13
Flash Point: 87°(189°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.101
Refractive Index: 1.4790
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Mild
Melting Point: 18.4°
Boiling Point: 189°
Beilstein Reference: 506008
Merck Reference: 14,3259
MDL No.: MFCD00002089
Formel:
(CH₃)₂SO Molekulargewicht: 78.14 g/mol Siedepunkt: 189 °C Schmelzpunkt: 18.4 °C Dichte: 1.101 Flammpunkt: 87 °C (189 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002089 CAS-Nummer: 67-68-5 EINECS: 200-664-3 Merck Index: 14,3259 |