Dimethylsulfoxid ≥99,9% für die Spektrophotometrie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
32434.K2 32434.M1
32434.K2EA 133 EUR
32434.K2 32434.M1
Dimethylsulfoxid ≥99,9% für die Spektrophotometrie
Dimethylsulfoxid
Purity: 99.9+% CAS No.: 67-68-5 Molecular Formula: (CH3)2SO Formula Weight: 78.13 Flash Point: 87°(189°F) Physical Form: Liquid Density: 1.101 Refractive Index: 1.4790 Sensitivity: Hygroscopic Odour: Mild Melting Point: 18.4° Boiling Point: 189° Beilstein Reference: 506008 Merck Reference: 14,3259 MDL No.: MFCD00002089
Formel: (CH₃)₂SO
Siedepunkt: 189 °C
Schmelzpunkt: 18,4 °C
Dichte: 1,101
Flammpunkt: 87 °C (189 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002089
CAS-Nummer: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Merck Index: 14,3259
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=157e2a24c93041cbbb69833d226195e333b07665&prid=web&clid=SAPDAM