Dimethylsulfoxid 99.8+% für die Peptidsynthese
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
354840025
354845000
ACRO354840025EA
288
EUR
ACRO354840025
ACRO354845000
Dimethylsulfoxid 99.8+% für die Peptidsynthese
Dimethylsulfoxid
Formel:
(CH₃)₂SO Siedepunkt: 189 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 18,4 °C Dichte: 1,1 g/cm³ Flammpunkt: 87 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002089 CAS-Nummer: 67-68-5 EINECS: 200-664-3 Merck Index: 13,03285 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.005 % (K.F.) |
GC | ≥99.80 % |
Residue after evaporation | ≤0.001 % |
Free amine | ≤0.0002 % |
Acidity (CH3COOH) | ≤0.003 % |