Dimethylsulfoxid, extra trocken 99.7+%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
326881000
326880010
326880025
326881000.EA
79
EUR
326881000.
326880010.
326880025.
Dimethylsulfoxid, extra trocken 99.7+%, AcroSeal®
Dimethylsulfoxid
Formel:
(CH₃)₂SO Siedepunkt: 189 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 18,4 °C Dichte: 1,1 g/cm³ Flammpunkt: 87 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002089 CAS-Nummer: 67-68-5 EINECS: 200-664-3 Merck Index: 13,03285 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.005 % |
GC | ≥99.70 % |
Residue after evaporation | ≤0.001 % |