Dimethylsulfoxid 99.7%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
127790010 127790025 127790250 127791000 127790050
ACRO127790010EA 88.7 EUR
ACRO127790010 ACRO127790025 ACRO127790250 ACRO127791000 ACRO127790050
Dimethylsulfoxid 99.7%, rein
Dimethylsulfoxid
Formel: (CH₃)₂SO
Siedepunkt: 189 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 18.4 °C
Dichte: 1.1 g/cm³
Flammpunkt: 87 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002089
CAS-Nummer: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Merck Index: 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=157e2a24c93041cbbb69833d226195e333b07665&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4770 to 1.4800 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥99.6 %
Color scale ≤20 APHA