Diallyldisulfid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Diallyldisulphide, Allyl disulphide
M-Clarity™ quality level = MQ100
317691-100G 317691-25G
SIAL317691-100GEA 148 EUR
SIAL317691-100G SIAL317691-25G
Diallyldisulfid, Sigma-Aldrich®
Diallyldisulfid
Formel: C₆H₁₀S₂
Siedepunkt: 198 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.0237 g/cm³ (15 °C)
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00008656
CAS-Nummer: 2179-57-9
EINECS: 218-548-6
UN-Nummer: 2810
ADR: 6.1,III