Selen(IV)sulfid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Selenium sulphide, Selenium(IV) sulphide
M-Clarity™ quality level = MQ100
257710-100G
257710-25G
SIAL257710-100GEA
533
EUR
SIAL257710-100G
SIAL257710-25G
Selen(IV)sulfid, Sigma-Aldrich®
Selen(IV)sulfid
Formel:
S₂Se Siedepunkt: –112 °C (1013 hPa) Dichte: 0.03 g/cm³ (–65 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011227 CAS-Nummer: 7488-56-4 EINECS: 231-303-8 UN-Nummer: 2657 ADR: 6.1,II |