Sulfurylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Sulphuryl dichloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
157767-1L 157767-25ML
SIAL157767-1LEA 149 EUR
SIAL157767-1L SIAL157767-25ML
Sulfurylchlorid, Sigma-Aldrich®
Sulfurylchlorid
Formel: Cl₂O₂S
Siedepunkt: 69.1 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –54 °C
Dichte: 1.67 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011451
CAS-Nummer: 7791-25-5
EINECS: 232-245-6
UN-Nummer: 1834
ADR: 8,I
Merck Index: 12,09153