Sulfurylchlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Sulphuryl dichloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07997.0250
8.07997.1000
8.07997.9300
8.07997.0250EA
97.9
EUR
8.07997.0250
8.07997.1000
8.07997.9300
Sulfurylchlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Sulfurylchlorid
Formel:
Cl₂O₂S Siedepunkt: 69.1 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –54 °C Dichte: 1.67 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011451 CAS-Nummer: 7791-25-5 EINECS: 232-245-6 UN-Nummer: 1834 ADR: 6.1 (8),I Merck Index: 12,09153 |