Sulfurylchlorid 98.5%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Sulphuryl dichloride
169450010 169450025 169450250
ACRO169450010EA 56.9 EUR
ACRO169450010 ACRO169450025 ACRO169450250
Sulfurylchlorid 98.5%
Sulfurylchlorid
Formel: Cl₂O₂S
Siedepunkt: 69.1 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –54.1 °C
Dichte: 1.667 g/cm³
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011451
CAS-Nummer: 7791-25-5
EINECS: 232-245-6
UN-Nummer: 1834
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,09153
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Titration Argentometric ≥98.0 % (ex Cl)
Free chlorine ≤0.1 %
Sulfur dioxide (SO2) ≤0.5 %