Thionylchlorid 99.5+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Thionyl dichloride
169490010 169490250 169491000 169495000 169490025
ACRO169490010EA 54.7 EUR
ACRO169490010 ACRO169490250 ACRO169491000 ACRO169495000 ACRO169490025
Thionylchlorid 99.5+%
Thionylchlorid
Formel: Cl₂OS
Siedepunkt: 76 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –105 °C
Dichte: 1.64 g/cm³
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011449
CAS-Nummer: 7719-09-7
EINECS: 231-748-8
UN-Nummer: 1836
ADR: 8,I
Merck Index: 12,09485
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≤0.5 % Sulfuryl chloride
HPLC ≥96.0 %