Selentetrachlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Selenium(IV) chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
323527-10G
323527-50G
SIAL323527-10GEA
70.2
EUR
SIAL323527-10G
SIAL323527-50G
Selentetrachlorid, Sigma-Aldrich®
Selentetrachlorid
Formel:
Cl₄Se Schmelzpunkt: 330 °C Dichte: 2.68 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00011225 CAS-Nummer: 10026-03-6 EINECS: 233-053-5 UN-Nummer: 2923 ADR: 8,II Merck Index: 12,08582 |