Thionylbromid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Thionyl dibromide

M-Clarity™ quality level = MQ200

251259-100G 251259-25G
SIAL251259-100GEA 176 EUR
SIAL251259-100G SIAL251259-25G
Thionylbromid, Sigma-Aldrich®
Thionylbromid
Formel: Br₂OS
Siedepunkt: 47…49 °C (20 mmHg)
Schmelzpunkt: –49.5 °C
Dichte: 2.672 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00011448
CAS-Nummer: 507-16-4
EINECS: 208-064-3
UN-Nummer: 3264
ADR: 8,I
Merck Index: 12,09484

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR