Ammoniumsulfat ≥99,0%, Reagenzqualität
Lieferant: Honeywell Chemicals
A5132-1KG A5132-5KG
A5132-1KGEA 52.19 EUR
A5132-1KG A5132-5KG
Ammoniumsulfat ≥99,0%, Reagenzqualität
Ammoniumsulfat
  • ≥95% for general laboratory use.
Formel: (NH₄)₂SO₄
Schmelzpunkt: 350 °C
Dichte: 1,760 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003391
CAS-Nummer: 7783-20-2
EINECS: 231-984-1
REACH-Nummer: 01-2119455044-46
Merck Index: 13,00559
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 99.0 - 101.0 %
Colour of the solution complying
Clearness of the solution complying
Iron (Fe) Max. 10 ppm
Lead (Pb) Max. 3 ppm
Selenium (Se) Max. 5 ppm