Ammoniumsulfat
Lieferant: Roth Carl
Synonyme: Sulphuric acid diammonium salt, Diammonium sulphate, Mascagnite
9218.1 9218.2 9218.5
ROTH9218.1EA 0 EUR
ROTH9218.1 ROTH9218.2 ROTH9218.5
Ammoniumsulfat
Ammoniumsulfat
Formel: (NH₄)₂SO₄
Schmelzpunkt: 336…339 °C
Dichte: 1.78 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003391
CAS-Nummer: 7783-20-2
EINECS: 231-984-1
REACH-Nummer: 01-2119455044-46
Merck Index: 13,00559