Ammoniumsulfat

Lieferant: Roth Carl

3746.1 3746.2 3746.3 3746.4 3746.5
ROTH3746.1EA 40.1 EUR
ROTH3746.1 ROTH3746.2 ROTH3746.3 ROTH3746.4 ROTH3746.5
Ammoniumsulfat
Ammoniumsulfat
Formel: (NH₄)₂SO₄
Schmelzpunkt: 336…339 °C
Dichte: 1,78 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003391
CAS-Nummer: 7783-20-2
EINECS: 231-984-1
REACH-Nummer: 01-2119455044-46
Merck Index: 13,00559

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR