Ammoniumperoxodisulfat (APS)
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
Synonyme: Peroxidisulphuric acid diammonium salt, Ammonium persulphate
9592.1 9592.2 9592.3
ROTH9592.1EA 0 EUR
ROTH9592.1 ROTH9592.2 ROTH9592.3
Ammoniumperoxodisulfat (APS)
Ammoniumperoxodisulfat (APS)
Formel: (NH₄)₂S₂O₈
Schmelzpunkt: 120 °C
Dichte: 1.98 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003390
CAS-Nummer: 7727-54-0
EINECS: 231-786-5
UN-Nummer: 1444
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,00545
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f82a373f21d34e63dc94c0598f3f33ba6bbfdb2b&vid=2b6d196dbf07ce4dd528ac7b4f8456678accd3ba&prid=web&clid=SAPDAM