Ammoniumperoxodisulfat (APS)
Lieferant: Roth Carl
|
Gefahr
|
Synonyme:
Peroxidisulphuric acid diammonium salt, Ammonium persulphate
9178.1
9178.2
ROTH9178.1EA
0
EUR
ROTH9178.1
ROTH9178.2
Ammoniumperoxodisulfat (APS)
Ammoniumperoxodisulfat (APS)
Formel:
(NH₄)₂S₂O₈ Schmelzpunkt: 120 °C Dichte: 1.98 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003390 CAS-Nummer: 7727-54-0 EINECS: 231-786-5 UN-Nummer: 1444 ADR: 5.1,III Merck Index: 13,00545 |