Ammoniumperoxodisulfat (APS) ≥98% ACS
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Peroxidisulphuric acid diammonium salt, Ammonium persulphate
0486-100GEA 79.8 EUR
0486-100G 0486-25G
Ammoniumperoxodisulfat (APS) ≥98% ACS
Ammoniumperoxodisulfat (APS)
Formel: (NH₄)₂S₂O₈
Schmelzpunkt: 120 °C
Dichte: 1.98 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003390
CAS-Nummer: 7727-54-0
EINECS: 231-786-5
UN-Nummer: 1444
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,00545
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f82a373f21d34e63dc94c0598f3f33ba6bbfdb2b&vid=2b6d196dbf07ce4dd528ac7b4f8456678accd3ba&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Chloride & Chlorate <0.001%
Heavy Metals (as Pb) ≤0.005%
Insolubles ≤0.005%
Iron ≤0.001%
Manganese ≤0.00005%
Purity ≥98%
Residue on Ignition ≤0.05%
Titrable Free Acid ≤0.04 meq/g