Ammoniumperoxodisulfat (APS) 98%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Peroxidisulphuric acid diammonium salt, Ammonium persulphate
201530010 201530050 201531000
ACRO201530010EA 68.2 EUR
ACRO201530010 ACRO201530050 ACRO201531000
Ammoniumperoxodisulfat (APS) 98%, reinst
Ammoniumperoxodisulfat (APS)
Formel: (NH₄)₂S₂O₈
Schmelzpunkt: 120 °C
Dichte: 1.98 g/cm³
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003390
CAS-Nummer: 7727-54-0
EINECS: 231-786-5
UN-Nummer: 1444
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,00545
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f82a373f21d34e63dc94c0598f3f33ba6bbfdb2b&vid=2b6d196dbf07ce4dd528ac7b4f8456678accd3ba&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Titration with KMnO4 ≥97.5 %
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm