Ammoniumdihydrogenphosphat ≥98% ACS
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Ammonium phosphate, monobasic, Ammonium Phosphate Monobasic, Ammonium dihydrogenphosphate
0897-1KGEA 185 EUR
0897-1KG 0897-500G
Ammoniumdihydrogenphosphat ≥98% ACS
Ammoniumdihydrogenphosphat
Formel: NH₄H₂PO₄
Schmelzpunkt: 190 °C
Dichte: 1.8 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003396
CAS-Nummer: 7722-76-1
EINECS: 231-764-5
Merck Index: 13,00547
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Calcium <0.001%
Chloride ≤0.0005%
Heavy metals ≤0.0005%
Insolubles ≤0.005%
Iron ≤0.001%
Magnesium ≤0.0005%
Nitrate ≤0.001%
pH (5%, Water) at 25 °C 3.8 - 4.4
Potassium ≤0.005%
Purity ≥98%
Sodium ≤0.005%
Sulphate ≤0.01%