di-Ammoniumhydrogenphosphat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
379980-100G 379980-25G
SIAL379980-100GEA 385 EUR
SIAL379980-100G SIAL379980-25G
di-Ammoniumhydrogenphosphat, Sigma-Aldrich®
di-Ammoniumhydrogenphosphat
Formel: (NH₄)₂HPO₄
Schmelzpunkt: 185 °C
Dichte: 1,619 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010891
CAS-Nummer: 7783-28-0
EINECS: 231-987-8
REACH-Nummer: 01-2119490974-22
Merck Index: 13,00546