di-Ammoniumhydrogenphosphat
Lieferant: Roth Carl
P736.1
P736.2
ROTHP736.1EA
84
EUR
ROTHP736.1
ROTHP736.2
di-Ammoniumhydrogenphosphat
di-Ammoniumhydrogenphosphat
Formel:
(NH₄)₂HPO₄ Schmelzpunkt: 185 °C Dichte: 1,619 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010891 CAS-Nummer: 7783-28-0 EINECS: 231-987-8 REACH-Nummer: 01-2119490974-22 Merck Index: 13,00546 |