di-Ammoniumhydrogenphosphat
Lieferant: Roth Carl
P727.1 P727.2
ROTHP727.1EA 63.8 EUR
ROTHP727.1 ROTHP727.2
di-Ammoniumhydrogenphosphat
di-Ammoniumhydrogenphosphat
Formel: (NH₄)₂HPO₄
Schmelzpunkt: 185 °C
Dichte: 1,619 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010891
CAS-Nummer: 7783-28-0
EINECS: 231-987-8
REACH-Nummer: 01-2119490974-22
Merck Index: 13,00546