Ammoniumiodid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
203467-10G 203467-50G
SIAL203467-10GEA 149 EUR
SIAL203467-10G SIAL203467-50G
Ammoniumiodid, Sigma-Aldrich®
Ammoniumiodid
Formel: NH₄I
Molekulargewicht: 144.94 g/mol
Schmelzpunkt: 551
Dichte: 2.51 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011424
CAS-Nummer: 12027-06-4
EINECS: 234-717-7
Merck Index: 13,00531