Ammoniumhydrogencarbonat
Lieferant: Roth Carl
Achtung
Synonyme: Ammonium bicarbonate
7094.1 7094.5
ROTH7094.1EA 0 EUR
ROTH7094.1 ROTH7094.5
Ammoniumhydrogencarbonat
Ammoniumhydrogencarbonat
Formel: NH₄HCO₃
Molekulargewicht: 79.06 g/mol
Schmelzpunkt: 35
Dichte: 1.57 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00012138
CAS-Nummer: 1066-33-7
EINECS: 213-911-5
Merck Index: 13,00497