Ammoniumhydrogencarbonat 98%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Ammonium bicarbonate
370930250 370930010 370930050
ACRO370930250EA 27.5 EUR
ACRO370930250 ACRO370930010 ACRO370930050
Ammoniumhydrogencarbonat 98%, rein
Ammoniumhydrogencarbonat
Formel: NH₄HCO₃
Molekulargewicht: 79.06 g/mol
Schmelzpunkt: 105 °C (Zers.)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012138
CAS-Nummer: 1066-33-7
EINECS: 213-911-5
Merck Index: 13,00497
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HCl ≥97.5 %
Anticaking agent ≤0.55 % (MgCO3)