Ammoniumcarbonat, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Salt of hartshorn
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.59504.0250 1.59504.1000
1.59504.0250EA 40.9 EUR
1.59504.0250 1.59504.1000
Ammoniumcarbonat, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS zur Analyse, Supelco®
Ammoniumcarbonat (enthält Ammoniumcarbamat)
Formel: (NH₄)₂CO₃
Schmelzpunkt: 58 °C
Dichte: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010890
CAS-Nummer: 10361-29-2
EINECS: 233-786-0
Merck Index: 13,00508
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (acidimetric, NH₃) ≥ 30.0 %
Identity passes test
Description white crystals
Insoluble matter ≤ 0.005 %
Chloride (Cl) ≤ 0.0005 %
Sulfur compounds (as SO₄) ≤ 0.002 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.0005 %
Fe (Iron) ≤ 0.0005 %
Non-volatile matter ≤ 0.01 %
Conforms ACS, Reag. Ph. Eur. passes test