Ammoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
09718-1KG
09718-250G
SIAL09718-1KGEA
158
EUR
SIAL09718-1KG
SIAL09718-250G
Ammoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Ammoniumchlorid
Formel:
NH₄Cl Schmelzpunkt: 335 °C Dichte: 1,5256 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011420 CAS-Nummer: 12125-02-9 EINECS: 235-186-4 Merck Index: 13,00510 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...